missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Ethyl-2-hexenol (>85%), TRC

Produktkod. 30138546
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138546 100 mg
30137604 250 mg
30006781 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138546 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE817893100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 50639-00-4
Molekylformel C8 H16 O
Molekylvikt (g/mol) 128.21
Synonym 2-Ethyl-2-hexenol (>85%), 2-Ethyl-2-hexen-1-ol
IUPAC-namn (Z)-2-ethylhex-2-en-1-ol
LEDER CCC\C=C(\CC)/CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-2-hexenol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6,9H,3-5,7H2,1-2H3/b8-6-
Formel vikt 128.1201
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.