Läs mer
2-Etyl-2-(hydroxymetyl)-1,3-propandiol, 98 %
Produktkod. 11464404
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464404 500 g 500g
11474404 2500 g 2500g
11484404 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464404 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13084.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-99-6 | C6H14O3 | 134,18 g/mol
2-etyl-2-(hydroximetyl)-1,3-propandiol fungerar som en prekursor till alkydhartser, högblanka beläggningar och jonbytarhartser. Den används också som en multifunktionell monomer som används för framställning av beläggningar, etoxylerade och propoxylerade trimetylolpropanderivat. Vidare fungerar det som en byggsten i polymerindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-etyl-2-(hydroximetyl)-1,3-propandiol fungerar som en prekursor till alkydhartser, högblanka beläggningar och jonbytarhartser. Den används också som en multifunktionell monomer som används för framställning av beläggningar, etoxylerade och propoxylerade trimetylolpropanderivat. Vidare fungerar det som en byggsten i polymerindustrin.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-99-6
Molekylformel C6H14O3
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00004694
InChI-nyckel ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolpropane, 2-ethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, ethriol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, hexaglycerine, ettriol, etriol, trimethylol propane, tmp alcohol, 1,1,1-tris hydroxymethyl propane
PubChem CID 6510
IUPAC-namn 2-etyl-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER CCC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Smältpunkt 59°C to 60°C
Kokpunkt 296°C to 298°C
Flampunkt 172°C (341°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1698309
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.