Läs mer
2-Etyl-2-(hydroxymetyl)-1,3-propandiol, 98 %
Produktkod. 11474404
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474404 2500 g 2500g
11464404 500 g 500g
11484404 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11474404 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13084.0E
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 77-99-6 | C6H14O3 | 134,18 g/mol
2-etyl-2-(hydroximetyl)-1,3-propandiol fungerar som en prekursor till alkydhartser, högblanka beläggningar och jonbytarhartser. Den används också som en multifunktionell monomer som används för framställning av beläggningar, etoxylerade och propoxylerade trimetylolpropanderivat. Vidare fungerar det som en byggsten i polymerindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-etyl-2-(hydroximetyl)-1,3-propandiol fungerar som en prekursor till alkydhartser, högblanka beläggningar och jonbytarhartser. Den används också som en multifunktionell monomer som används för framställning av beläggningar, etoxylerade och propoxylerade trimetylolpropanderivat. Vidare fungerar det som en byggsten i polymerindustrin.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-99-6
Molekylformel C6H14O3
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00004694
InChI-nyckel ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolpropane, 2-ethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, ethriol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, hexaglycerine, ettriol, etriol, trimethylol propane, tmp alcohol, 1,1,1-tris hydroxymethyl propane
PubChem CID 6510
IUPAC-namn 2-etyl-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER CCC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Smältpunkt 59 °C till 60 °C
Kokpunkt 296 °C till 298 °C
Flampunkt 172 °C (341 °F)
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1698309
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.