Läs mer
2-Etyl-2-(hydroxymetyl)-1,3-propandiol, 98 %
Beskrivelse
2-etyl-2-(hydroximetyl)-1,3-propandiol fungerar som en prekursor till alkydhartser, högblanka beläggningar och jonbytarhartser. Den används också som en multifunktionell monomer som används för framställning av beläggningar, etoxylerade och propoxylerade trimetylolpropanderivat. Vidare fungerar det som en byggsten i polymerindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-etyl-2-(hydroximetyl)-1,3-propandiol fungerar som en prekursor till alkydhartser, högblanka beläggningar och jonbytarhartser. Den används också som en multifunktionell monomer som används för framställning av beläggningar, etoxylerade och propoxylerade trimetylolpropanderivat. Vidare fungerar det som en byggsten i polymerindustrin.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol |
| Smältpunkt | 59 °C till 60 °C |
| Kokpunkt | 296 °C till 298 °C |
| Flampunkt | 172 °C (341 °F) |
| Kvantitet | 10,000 g |
| Beilstein | 1698309 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 134.18 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.