Läs mer
2-Etyl-2-(hydroxymetyl)-1,3-propandiol, 98 %
Produktkod. 10512381 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10512381 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10317440 500 g Plastflaska 500g
10295970 1 kg Plastflaska 1kg
10699833 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10512381 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164650025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-99-6 | C6H14O3 | 134,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-99-6
Molekylformel C6H14O3
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00004694
InChI-nyckel ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolpropane, 2-ethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, ethriol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, hexaglycerine, ettriol, etriol, trimethylol propane, tmp alcohol, 1,1,1-tris hydroxymethyl propane
PubChem CID 6510
IUPAC-namn 2-etyl-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER CCC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol
Aciditet 0.002% max. (as formic acid)
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 56.0°C to 60.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 160°C (0.7 hPa)
Flampunkt 172°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C2H5C(CH2OH)3
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 01, III, 2349
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohols,insoluble in hydrocarbons
Viskositet 157 mPa.s (75°C)
Formel vikt 134.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.