missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 58°C |
| MDL-nummer | MFCD00004694 |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Synonym | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Propylidynetris(methanol), 1,1,1-Trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?