Läs mer
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, TRC
Produktkod. 30369494
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30369494 50 g
30371745 10 g
30382963 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30369494 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92340050G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-39-6
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Synonym 2-Butanone Ethylene Ketal, 2-Butanone Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, 2-Ethyl-2-methyldioxolane, 2-Methyl-2-ethyl-1,3-dioxolane, 2-Methyl-2-ethyldioxolane, NSC 829
IUPAC-namn 2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
LEDER CCC1(C)OCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-6(2)7-4-5-8-6/h3-5H2,1-2H3
Formel vikt 116.0837