Läs mer
2-Etyl-2-metyl-1,3-dioxolin, TRC
Produktkod. 30382963
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382963 1 g
30369494 50 g
30371745 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30382963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9234001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-39-6
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Synonym 2-Butanone Ethylene Ketal, 2-Butanone Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, 2-Ethyl-2-methyldioxolane, 2-Methyl-2-ethyl-1,3-dioxolane, 2-Methyl-2-ethyldioxolane, NSC 829
IUPAC-namn 2-etyl-2-metyl-1,3-dioxolan
LEDER CCC1(C)OCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-6(2)7-4-5-8-6/h3-5H2,1-2H3
Formel vikt 116.0837