Läs mer
2-Ethyl-2-methyl-succinonitrile-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-2-methyl-succinonitrile-d3 |
| CAS | 1246817-05-9 |
| Molekylformel | C7H7D3N2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-2-methyl-butanedinitrile-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-3-7(2,6-9)4-5-8/h3-4H2,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CC(C)(CC#N)C#N |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2-(2,2,2-trideuterioethyl)butanedinitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.19 |
| Formel vikt | 125.1032 |