Läs mer
2-etyl-2-metyloktansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-ethyl-2-methyloctanoic acid |
| CAS | 31199-56-1 |
| Molekylformel | C11H22O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-11(3,5-2)10(12)13/h4-9H2,1-3H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCCCCCC(C)(CC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-etyl-2-metyloktansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.29 |
| Formel vikt | 186.162 |