Läs mer
2-etyl-2-metyloktansyra, TRC
Produktkod. 30346963
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30346963 50 mg
1 options
Produktkod. 30346963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB44118050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-ethyl-2-methyloctanoic acid
CAS 31199-56-1
Molekylformel C11H22O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-11(3,5-2)10(12)13/h4-9H2,1-3H3,(H,12,13)
LEDER CCCCCCC(C)(CC)C(=O)O
IUPAC-namn 2-etyl-2-metyloktansyra
Molekylvikt (g/mol) 186.29
Formel vikt 186.162