Läs mer
2-Ethyl-2-methylpentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-2-methylpentanoic Acid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-4-6-8(3,5-2)7(9)10/h4-6H2,1-3H3,(H,9,10) |
| Formel vikt | 144.115 |