Läs mer
2-etyl-2-metylbärnstenssyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 15717909 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15717909 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 15717909 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 05205867.6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2335.00 SEK
    2220.03 SEK / 50mg
    Save 114.97 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
2-etyl-2-metylbärnstenssyra
Specifikationer
CAS 631-31-2
Smältpunkt 100 °C till 102 °C
Färg Vitt
Molekylformel C7H12O4
MDL-nummer MFCD00004201
Kvantitet 50 mg
Synonym Isopimelic Acid, α-Ethyl methyl succinic acid
InChI-nyckel FDYJJKHDNNVUDR-UHFFFAOYNA-N
Molekylvikt (g/mol) 160.17
Procent renhet >98%
Fysisk form Fast