Läs mer
2-Etyl-2-metylsuccininsyra, TRC
Produktkod. 30382960
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30382960 50 mg
1 options
Produktkod. 30382960 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE81797050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid
CAS 631-31-2
Molekylformel C7 H12 O4
Kvantitet 50 mg
Synonym Butanedioic acid, 2-ethyl-2-methyl-, Succinic acid, 2-ethyl-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethyl-2-methylsuccinic acid, 2-Methyl-2-ethylsuccinic acid, 3-Methyl-3-carboxyvaleric acid, NSC 38752, α-Methyl-α-ethylsuccinic acid, (2RS)-2-Ethyl-2-methylbutanedioic acid
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
LEDER CCC(C)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-etyl-2-metylbutanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 160.168
Formel vikt 160.074