Läs mer
Thermo Scientific™ 2-etyl-2-oxazolin, 99 %
Produktkod. 11420897
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420897 500 g 500g
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11420897 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B23287.36
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 10431-98-8 | C5H9NO | 99,13 g/mol
2-etyl-2-oxazolin är en organisk mellanprodukt och monomer som används i vattenlösliga polymerer, läkemedel, kosmetika, specialbeläggningar och lim.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 10431-98-8
Smältpunkt -62°
Densitet 0.981
Kokpunkt 128-129°
Flampunkt 29°(84 °F)
Molekylformel C5H9NO
MDL-nummer MFCD00005302
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2734
InChI-nyckel NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=NCCO1
IUPAC-namn 2-etyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol
Molekylvikt (g/mol) 99.13
Formel vikt 99.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska