Läs mer
2-etyl-2-oxazolin, 99 %
Beskrivning
2-ethyl-2-oxazoline is an organic intermediate and monomer that is used in water-soluble polymers, pharmaceuticals, cosmetics, specialty coatings and adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-ethyl-2-oxazoline is an organic intermediate and monomer that is used in water-soluble polymers, pharmaceuticals, cosmetics, specialty coatings and adhesives.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-2-oxazoline |
| CAS | 10431-98-8 |
| Smältpunkt | -62°C |
| Densitet | 0.981 |
| pH | 10 to 12 |
| Kokpunkt | 128°C to 129°C |
| Flampunkt | 29°C (84°F) |
| Odör | Amine-like |
| Molekylformel | C5H9NO |
| Brytningsindex | 1.437 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.