missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate, Mikromol™

Produktkod. 30460075
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460075 4 x 25 mg
17902986 100 mg
17983186 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460075 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0265.1000254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate
CAS 2732673-27-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel 2 C11 H15 N3 O . H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate
InChI formel InChI=1S/2C11H15N3O.H2O4S/c2*1-2-9(10(15)14-11(12)13)8-6-4-3-5-7-8;1-5(2,3)4/h2*3-7,9H,2H2,1H3,(H4,12,13,14,15);(H2,1,2,3,4)
Lösningstyp Neat
LEDER CCC(C(=O)NC(=N)N)c1ccccc1.CCC(C(=O)NC(=N)N)c2ccccc2.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn N-carbamimidoyl-2-phenylbutanamide;sulfuric acid
Molekylvikt (g/mol) 508.59
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 508.2104 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.