Läs mer
2-Etyl-2-fenyl-1,3-propandiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-2-phenyl-1,3-propanediol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-2-11(8-12,9-13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13H,2,8-9H2,1H3 |
| Formel vikt | 180.115 |