Läs mer
2-Ethyl-2-phenylmalonamide-d5, TRC
Produktkod. 30384235
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384235 2.5 mg
30377521 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30384235 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9254572.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1215398-95-0
Molekylformel C11 H9 D5 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 211.27
Synonym PEMA-d5
IUPAC-namn 2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-2-phenylpropanediamide
LEDER CCC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)N)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylethylmalonamide-d5
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O2/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15)/i1D3,2D2
Formel vikt 211.1369