missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethyl-2-phenylmalonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-2-phenylmalonamide |
| CAS | 7206-76-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-2-phenylmalondiamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O2/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15) |
| LEDER | CCC(C(=O)N)(C(=O)N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-ethyl-2-phenylpropanediamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.24 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?