missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Ethyl-2-phenylpropane-diamide Hydrate (Ethylphenylmalonamide Hydrate), Mikromol™

Produktkod. 30052367
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052367 100 mg
30052283 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052367 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1030.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Ethyl-2-phenylpropane-diamide Hydrate (Ethylphenylmalonamide Hydrate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-2-phenylpropane-diamide Hydrate (Ethylphenylmalonamide Hydrate)
CAS 80866-90-6
Analyt- eller komponentnamn 2-Ethyl-2-phenylpropane-diamide Hydrate (Ethylphenylmalonamide Hydrate)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H14 N2 O2 . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Primidone Imp. A (EP), Primidone USP Related Compound A, Primidone USP RC A, 2-Ethyl-2-phenylpropane-diamide Hydrate, Primidone Imp. A (EP) as Hydrate, Ethylphenylmalonamide Hydrate, Primidone Related Compound A as Monohydrate, Primidone Impurity A as Hydrate
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O2.H2O/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15);1H2
LEDER O.CCC(C(=O)N)(C(=O)N)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-ethyl-2-phenylpropanediamide;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 224.26
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 224.1161 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.