missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethyl-2-propen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-2-propen-1-ol |
| CAS | 4435-54-5 |
| Molekylformel | C5H10O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Methylene-1-butanol, 2-Ethyl-1-propen-3-ol, 2-Ethylallyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h6H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=C)CO |
| IUPAC-namn | 2-methylidenebutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vikt | 86.0732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?