Läs mer
2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, 99%, mixture of isomers
Produktkod. 11337179
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337179 25 g 25g
11327179 5 g 5g
11347179 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337179 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27383.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13925-07-0 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
Den appliceras som en doft av kaffebryggningar, nötsmakprodukter och rostade livsmedelsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Den appliceras som en doft av kaffebryggningar, nötsmakprodukter och
rostade livsmedelsprodukter.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i alkohol, kloroform och diklormetan.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13925-07-0
Molekylformel C8H12N2
Molekylvikt (g/mol) 136.198
MDL-nummer MFCD00047392
InChI-nyckel JZBCTZLGKSYRSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-2-ethylpyrazine, pyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl, 2,6-dimethyl-3-ethylpyrazine, 3-ethyl-2,6-dimethylpyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl pyrazine, pyrazine, 2,6-dimethyl-3-ethyl, unii-r182ey5l8c, fema no. 3149, 2-ethyl-3,5 6-dimethylpyrazine, pyrazine, 3,5-dimethyl-2-ethyl
PubChem CID 26334
IUPAC-namn 2-etyl-3,5-dimetylpyrazin
LEDER CCC1=NC=C(N=C1C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine
Namnnotering mixture of isomers
Densitet 0.96
Kokpunkt 182°C
Flampunkt 66°C (151°F)
Brytningsindex 1.5015
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,chloroform and dichloromethane.
Formel vikt 136.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.