Läs mer
2-Ethyl-3-methoxypyrazine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11442488
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442488 1 g 1g
11452488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15817.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25680-58-4
Molekylformel C7H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00006129
InChI-nyckel DPCILIMHENXHQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-ethylpyrazine, pyrazine, 2-ethyl-3-methoxy, 3-ethyl-2-methoxypyrazine, unii-zbm5ld0we9, 2-ethyl-3-methoxy-pyrazine, zbm5ld0we9, 2-methoxy-3-ethyl pyrazine, pyrazine, 3-ethyl-2-methoxy, acmc-20ai24, ksc494q2n
PubChem CID 33135
IUPAC-namn 2-ethyl-3-methoxypyrazine
LEDER CCC1=NC=CN=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-3-methoxypyrazine
Densitet 1.048
Kokpunkt 90°C (40 mmHg)
Flampunkt 69°C (156°F)
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 1 g
Formel vikt 138.17
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Ethyl-3-methoxypyrazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-ethyl-3-methoxy-pyrazine