Läs mer
2-etyl-3-metylpyrazin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11458963
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458963 100 g 100g
11438963 5 g 5g
11448963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458963 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11092.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15707-23-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15707-23-0
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00006150
InChI-nyckel LNIMMWYNSBZESE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2-ethyl-3-methyl, 3-ethyl-2-methylpyrazine, 2-methyl-3-ethylpyrazine, 2-ethyl-3-methyl pyrazine, pyrazine, ethylmethyl, 2-ethyl-3-methyl-pyrazine, unii-9gf35mk66u, fema no. 3155, pyrazine, 3-ethyl-2-methyl, 2-ethyl-3-methylpyrazine, 9ci
PubChem CID 27457
IUPAC-namn 2-etyl-3-metylpyrazin
LEDER CCC1=NC=CN=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-3-methylpyrazine
Densitet 0.987
Kokpunkt 169°C to 171°C
Flampunkt 57°C (134°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 956775
Formel vikt 122.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.