Läs mer
2-Ethyl-3-methylpyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-3-Methylpyrazine |
| CAS | 15707-23-0 |
| Molekylformel | C7 H10 N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Methyl-3-ethylpyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-3-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCc1nccnc1C |
| IUPAC-namn | 2-ethyl-3-methyl-pyrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.17 |
| Formel vikt | 122.0844 |