Läs mer
2-Etyl-4-metyl-1,3-dioxolane, cis + trans, 99 %
Produktkod. 15474877
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474877 25 g 25g
15464877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32187.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
CAS: 4359-46-0 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
2-etyl-4-metyl-1,3-dioxolan, cis + trans, används som smakämne i livsmedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-etyl-4-metyl-1,3-dioxolan, cis + trans, används som smakämne i livsmedelsindustrin.
Löslighet
Något löslig i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4359-46-0
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD16622267
InChI-nyckel CSZCLQLJVFLXLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl, 1,3-dioxolane,2-ethyl-4-methyl, cis, 1,2-propanediol acetal, 1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl-, cis, cis-2-thyl-4-methyl-1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane, cis + trans, solution in acetonitrile 1000mg/l
PubChem CID 92210
IUPAC-namn 2-etyl-4-metyl-l,3-dioxolan
LEDER CCC1OCC(O1)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Namnnotering Cis + Trans
Densitet 0.904
Kokpunkt 117 °C
Flampunkt 29 °C (84 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.403
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i alkohol.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.