Läs mer
2-Ethyl-4-methyl-1-pentanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-4-methyl-1-pentanol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-4-8(6-9)5-7(2)3/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 130.1358 |