Läs mer
2-etyl-4-metyl-lH-imidazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10603423
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10603423 1 g 1g
10131132 10 g 10g
10767485 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10603423 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01365DA
Kemiska identifierare
CAS 88634-80-4
Molekylformel C7H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00173727
InChI-nyckel RLBMKAXUSJOVJI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795884
IUPAC-namn 2-etyl-5-metyl-lH-imidazol-4-karbaldehyd
LEDER CCC1=NC(C=O)=C(C)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2-ethyl-5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde,2-ethyl-4-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 2-ethyl-4-methyl, 2-ethyl-5-formyl-4-methylimidazole, 2-ethyl-4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, acmc-20lc80, 2-ethyl-4-methyl-5-formylimidazole, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-ethyl-5-methyl
Formel vikt 138.17
Procent renhet 97%