Läs mer
2-etyl-4-metylimidazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11412468
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412468 100 g 100g
11402468 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15798.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 931-36-2 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
2-etyl-4-metyl-lH-imidazol är en användbar syntetisk mellanprodukt. Den kan användas som byggsten för aktiva ingredienser såväl som vid epoxihärdning. Det används som mellanprodukt för läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen, textilhjälpmedel, pigment och andra organiska kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-etyl-4-metyl-lH-imidazol är en användbar syntetisk mellanprodukt. Den kan användas som byggsten för aktiva ingredienser såväl som vid epoxihärdning. Det används som mellanprodukt för läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen, textilhjälpmedel, pigment och andra organiska kemikalier.
Löslighet
Lösligt i vatten (< 210 g/1000 ml vid °20 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 931-36-2
Molekylformel C6H10N2
Molekylvikt (g/mol) 110.16
MDL-nummer MFCD00005193
InChI-nyckel ULKLGIFJWFIQFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-4-methylimidazole, 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl-4-methyl, 4-methyl-2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl-5-methyl, imidazole, 2-ethyl-4-methyl, unii-5k8xi641g3, 2-ethyl-4-methyl-imidazole, 2-ethyl-4-methyl-3h-imidazole, curazol 2e4mz
PubChem CID 70262
IUPAC-namn 2-etyl-5-metyl-lH-imidazol
LEDER CCC1=NC=C(N1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-4-methylimidazole
Smältpunkt 45°C to 49°C
Densitet 0.973
Kokpunkt 292°C to 295°C
Flampunkt 137°C (278°F)
Brytningsindex 1.5 00
Kvantitet 100 g
Beilstein 1711
Löslighetsinformation Soluble in water (< 210g/1000 ml at 20°C).
Formel vikt 110.16
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.