Läs mer
2-Ethyl-4-methylpentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-4-methylpentanoic Acid |
| CAS | 108-81-6 |
| Molekylformel | C8H16O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-4-7(8(9)10)5-6(2)3/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| LEDER | CCC(CC(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-ethyl-4-methylpentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.21 |
| Formel vikt | 144.115 |