Läs mer
2-Ethyl-4-pyridinyl-boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-4-pyridinyl-boronic Acid |
| CAS | 1189545-99-0 |
| Molekylformel | C7 H10 B N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10BNO2/c1-2-7-5-6(8(10)11)3-4-9-7/h3-5,10-11H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cc(ccn1)B(O)O |
| IUPAC-namn | (2-ethylpyridin-4-yl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.97 |
| Formel vikt | 151.0805 |