Läs mer
2-etyl-5,5-dimetyl-1,3-dioxanlösning i acetonitril (1000 mg/L), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468045
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468045 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15468045 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32308.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 768-58-1 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane solution in acetonitrile
CAS 768-58-1
Molekylformel C8H16O2
MDL-nummer MFCD16622268
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1648
Synonym solution in acetonitrile 1000mg/l, 1,3-dioxane, 2-ethyl-5,5-dimethyl
InChI-nyckel QSHOOPIYPOINNH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1OCC(CO1)(C)C
IUPAC-namn 2-etyl-5,5-dimetyl-1,3-dioxan
Molekylvikt (g/mol) 144.214
PubChem CID 69852
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane solution in acetonitrile (1000mg/L)
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.