Läs mer
2-Ethyl-5,7-dimethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-5,7-dimethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 133240-06-9 |
| Molekylformel | C10 H13 N3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3/c1-4-8-12-9-6(2)5-7(3)11-10(9)13-8/h5H,4H2,1-3H3,(H,11,12,13) |
| LEDER | CCc1nc2c(C)cc(C)nc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 2-ethyl-5,7-dimethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.23 |
| Formel vikt | 175.1109 |