missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethyl-5-hexen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-5-hexen-1-ol |
| CAS | 270594-13-3 |
| Molekylformel | C8H16O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-5-hexen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h3,8-9H,1,4-7H2,2H3 |
| LEDER | CCC(CO)CCC=C |
| IUPAC-namn | 2-ethylhex-5-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vikt | 128.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?