Läs mer
2-Ethyl-5-methylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-5-methylphenol |
| CAS | 1687-61-2 |
| Molekylformel | C9H12O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-3-8-5-4-7(2)6-9(8)10/h4-6,10H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCc1ccc(C)cc1O |
| IUPAC-namn | 2-ethyl-5-methylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.19 |
| Formel vikt | 136.0888 |