Läs mer
2-Ethyl-5-oxo-hexanoic Acid 1-Methylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-5-oxo-hexanoic Acid 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1346599-42-5 |
| Molekylformel | C11H20O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O3/c1-5-10(7-6-9(4)12)11(13)14-8(2)3/h8,10H,5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CCC(CCC(=O)C)C(=O)OC(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.27 |