missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethyl-6-methylpyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-6-methylpyrazine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-3-7-5-8-4-6(2)9-7/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 122.0844 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?