Läs mer
2-Ethyl-6-methylpyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-6-methylpyrazine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-3-7-5-8-4-6(2)9-7/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 122.0844 |