Läs mer
2-Ethyl-alpha,alpha-d2-pyrazine-3,5,6-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylpyrazine-D5 (3,5,6-D3,ethyl-1,1-D2) |
| CAS | 1276197-45-5 |
| Molekylformel | C6 D5 H3 N2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2-(Ethyl-1,1-d2)pyrazine-3,5,6-d3, 2-Ethylpyrazine-D5 (3,5,6-D3,ethyl-1,1-D2), 2-Ethylpyrazine-d5, 2-Ethylpyrazine-α,α,3,4,5-d5, Ethylpyrazine-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H8N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h3-5 H,2H2,1H3/i2D2,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1nc([2 H])c(nc1[2 H])C([2 H])([2 H])C |
| IUPAC-namn | 2,3,5-trideuterio-6-(1,1-dideuterioethyl)pyrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.172 |
| Formel vikt | 113.1 g/mol |
| Visa mer |