Läs mer
2-Etyl-antraquinon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylanthraquinone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 236.0837 |