Learn More
2-Ethyl-anthraquinone, TRC
Código de producto. 30008108
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30008108 1 g 1g
30005573 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30008108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8993701G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 84-51-5
Molecular Formula C16 H12 O2
Molecular Weight (g/mol) 236.27
Synonym Anthraquinone, 2-ethyl- (7CI,8CI), 2-Ethyl-9,10-anthracenedione, 2-EAQ, 2-Ethyl-9,10-anthraquinone, 2-Ethylanthracene-9,10-dione, 2-Ethylanthraquinone, Kayacure 2-EAQ, NSC 7216, β-Ethylanthraquinone
IUPAC Name 2-ethylanthracene-9,10-dione
SMILES CCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
Specifica
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
Formula Weight 236.0837
Chemical Name or Material 2-Ethylanthraquinone
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.