missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Ethyl-d5-toluene, CDN

Produktkod. 30321390
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321390 0.25 g -
30315110 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321390 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND78640.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Ethyltoluene-D5 (ethyl-D5)
CAS 2982920-37-4
Molekylformel C9 D5 H7
Kvantitet 0.25 g
Synonym 1-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2-methylbenzene, 2-Ethyltoluene-d5, 2-Ethyltoluene-D5 (ethyl-D5), 2-(Ethyl-d5)toluene, 2-Ethyl-d5-toluene
InChI formel InChI=1 S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7 H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccccc1C
IUPAC-namn 1-methyl-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 125.2224
Formel vikt 125.1253 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.