Läs mer
2-Ethyl-m-xylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-m-xylene |
| CAS | 2870-04-4 |
| Molekylformel | C10 H14 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzene, 2-ethyl-1,3-dimethyl-, m-Xylene, 2-ethyl- (7CI,8CI), 2-Ethyl-1,3-dimethylbenzene, 1,3-Dimethyl-2-ethylbenzene, 1-Ethyl-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyl-1-ethylbenzene, 2-Ethyl-m-xylene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14/c1-4-10-8(2)6-5-7-9(10)3/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCc1c(C)cccc1C |
| IUPAC-namn | 2-ethyl-1,3-dimethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.22 |
| Formel vikt | 134.1096 |