Läs mer
2-Ethyl-N-[[1-(2-ethylhexyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-yl]methyl]hexan-1-amine (Dehydrohexetidine), Mikromol™
Beskrivning
2-Ethyl-N-[[1-(2-ethylhexyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-yl]methyl]hexan-1-amine (Dehydrohexetidine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydrohexetidine |
| CAS | 188655-38-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dehydrohexetidine |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C21 H43 N3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Hexetidine Imp. A (EP), N,1-Bis(2-ethylhexyl)-4,5-dihydro-4-methyl-1H-imidazole-4-methanamine, 2-Ethyl-N-[[1-(2-ethylhexyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-yl]methyl]hexan-1-amine, Dehydrohexetidine, Hexetidine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C21H43N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-22-16-21(5)17-24(18-23-21)15-20(9-4)13-11-7-2/h18-20,22H,6-17H2,1-5H3 |
| LEDER | CCCCC(CC)CNCC1(C)CN(CC(CC)CCCC)C=N1 |
| IUPAC-namn | 2-ethyl-N-[[3-(2-ethylhexyl)-5-methyl-4H-imidazol-5-yl]methyl]hexan-1-amine |
| Visa mer |