Läs mer
2-Ethyl-N,N-dimethylhexan-1-amine, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948552
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948552 250 mg 250mg
30936027 100 mg 100mg
30946048 5 g 5g
30947222 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30948552 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD142161250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-N,N-dimethylhexan-1-amine
CAS 28056-87-3
Molekylformel C10H23N
MDL-nummer MFCD00126935
Kvantitet 250 mg
LEDER CCCCC(CC)CN(C)C
Molekylvikt (g/mol) 157.30
Procent renhet 98%