Läs mer
2-Etylacrolein, teknik. 90%, stick. med 50 ppm hydrokinon
Beskrivning
2-etylakrolein har använts i total syntes av (± )-tabersonin, Aspidosperma alkaloid och syntes av konjugat med bovint serumalbumin bundet till Tn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
i total syntes av (+/-)-tabersonin, Aspidosperma alkaloid och syntes av konjugat med bovint serumalbumin bundet till Tn.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara vid 2-8 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylacrolein |
| Namnnotering | stabilized with 50ppm hydroquinone |
| Densitet | 0.859 |
| Kokpunkt | 92°C to 93°C |
| Flampunkt | 1°C (34°F) |
| Odör | Pungent |
| Brytningsindex | 1.4245 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN1992 |
| Beilstein | 1098378 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Ethylacrolein
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylacrylaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.