Läs mer
2-Etylacrolein, teknik. 90%, stick. med 50 ppm hydrokinon
Produktkod. 11444887
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444887 100 g 100g
11424887 5 g 5g
11434887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21839.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 922-63-4 | C5H8O | 84,12 g/mol
2-etylakrolein har använts i total syntes av (± )-tabersonin, Aspidosperma alkaloid och syntes av konjugat med bovint serumalbumin bundet till Tn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-etylakrolein har använts
i total syntes av (+/-)-tabersonin, Aspidosperma alkaloid och syntes av konjugat med bovint serumalbumin bundet till Tn.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara vid 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 922-63-4
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.12
MDL-nummer MFCD00010129
InChI-nyckel GMLDCZYTIPCVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylacrolein, 2-methylenebutanal, 2-ethylpropenal, butanal, 2-methylene, ethacrolein, 2-ethylacrylaldehyde, 2-methylenebutyraldehyde, ethylacrolein, alpha-ethylacrolein, alpha-ethylacrylaldehyde
PubChem CID 70203
IUPAC-namn 2-metylidenbutanal
LEDER CCC(=C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylacrolein
Namnnotering stabiliserat med 50 ppm hydrokinon
Densitet 0.859
Kokpunkt 92 °C till 93 °C
Flampunkt 1 °C (34 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.4245
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1098378
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i alkohol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 84.12
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.