Learn More
2-(Ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Etilefrone Hydrochloride), Mikromol™
Description
2-(Ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Etilefrone Hydrochloride)
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Etilefrone Hydrochloride |
| CAS | 22510-04-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Etilefrone Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H13 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ethanone, 2-(ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), Acetophenone, 2-(ethylamino)-3'-hydroxy-, hydrochloride (8CI), Ethanone, 2-(ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)-, hydrochloride (9CI), 2-(Ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone hydrochloride, Etilefrone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCNCC(=O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride |
| Show More |