missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol hydrochloride |
| CAS | 63401-08-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H17 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzenemethanol, α-[1-(ethylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, α-[1-(ethylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, α-(1-ethylaminoethyl)-, -HCl (4CI), RMI 8205A, 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol Hydrochloride, (±)-N-Ethylcathinone ephedrine metabolite hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-3-12-9(2)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9,11-13H,3H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCNC(C)C(O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-(ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?